Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 Isis
Código de producto. 12478507 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,8 μm
3 μm
5 μm
Carga de carbono:
11 %
20 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12478507
Marca: Macherey-Nagel™ 760755.30
Solo quedan null
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo polimérico
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con Para LC-MS y HPLC
Hidrofobicidad No
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 11600 psi (800 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 1,8 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8 Gravity
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica HPLC, LC-MS