Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 Isis
Product Code. 12458437 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,8 μm
3 μm
5 μm
Carga de carbono:
11 %
20 %
Unit Size:
cada uno
Product Code. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Carga de carbono unitSize
12458437 50 mm 4 mm 1,8 μm 20 % cada uno
12757830 150 mm 2 mm 1,8 μm 20 % cada uno
12418447 100 mm 2 mm 1,8 μm 20 % cada uno
12418427 125 mm 2 mm 3 μm 20 % cada uno
12458427 150 mm 2 mm 3 μm 20 % cada uno
12498427 250 mm 2 mm 3 μm 20 % cada uno
12478437 30 mm 2 mm 1,8 μm 20 % cada uno
12438437 50 mm 2 mm 1,8 μm 20 % cada uno
12468417 50 mm 2 mm 3 μm 20 % cada uno
12737830 75 mm 2 mm 1,8 μm 20 % cada uno
12428427 125 mm 3 mm 3 μm 20 % cada uno
12468427 150 mm 3 mm 3 μm 20 % cada uno
12408437 250 mm 3 mm 3 μm 20 % cada uno
12488437 30 mm 3 mm 1,8 μm 20 % cada uno
12448437 50 mm 3 mm 1,8 μm 20 % cada uno
12478417 50 mm 3 mm 3 μm 20 % cada uno
12408427 100 mm 4,6 mm 3 μm 20 % cada uno
12448427 125 mm 4,6 mm 3 μm 20 % cada uno
12488427 150 mm 4,6 mm 3 μm 20 % cada uno
12408447 30 mm 4,6 mm 1,8 μm 20 % cada uno
12468437 50 mm 4,6 mm 1,8 μm 20 % cada uno
12498417 50 mm 4,6 mm 3 μm 20 % cada uno
12428437 250 mm 4,6 mm 3 μm 20 % cada uno
12478507 50 mm 3 mm 1,8 μm 11 % cada uno
12747830 75 mm 4,6 mm 3 μm 20 % cada uno
12438427 125 mm 4 mm 3 μm 20 % cada uno
12488447 125 mm 4 mm 5 μm 20 % cada uno
12478427 150 mm 4 mm 3 μm 20 % cada uno
12418437 250 mm 4 mm 3 μm 20 % cada uno
12498437 30 mm 4 mm 1,8 μm 20 % cada uno
12488417 50 mm 4 mm 3 μm 20 % cada uno
31 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12458437
Brand: Macherey-Nagel™ 760405.40
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo polimérico
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con Para LC-MS y HPLC
Hidrofobicidad No
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 1,8 μm
pH De 1 a 10
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 Isis
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 20 %
Tipo de columna Selectividad estérica
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica HPLC, LC-MS