Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC para HPLC analítica Nucleodur™ C18 Isis
Código de producto. 12438457 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12438457 150 mm 4,6 mm cada uno
12468447 125 mm 2 mm cada uno
12408457 150 mm 2 mm cada uno
12478447 125 mm 3 mm cada uno
12458457 250 mm 3 mm cada uno
12448457 250 mm 2 mm cada uno
12418457 150 mm 3 mm cada uno
12428447 50 mm 2 mm cada uno
12438447 50 mm 3 mm cada uno
12478457 100 mm 4,6 mm cada uno
12498447 125 mm 4,6 mm cada uno
12468457 250 mm 4,6 mm cada uno
12767830 75 mm 4,6 mm cada uno
12458447 50 mm 4,6 mm cada uno
10406964 250 mm 4 mm cada uno
12428457 150 mm 4 mm cada uno
12448447 50 mm 4 mm cada uno
17 options
Código de producto. 12438457
Marca: Macherey-Nagel™ 760413.46
Solo quedan null
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo polimérico
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 150 mm
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 10
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 Isis
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 20 %
Tipo de columna Selectividad estérica
Con desactivación terminal Sí
Fase Selectividad estérica
Tipo Columna de análisis para EC