Especificaciones
| Carga de carbono | 18% |
| pH | De 1 a 11 |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Tamaño de poro | 110Å |
| Tipo | Precolumna para CC |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Fase estacionaria | NUCLEODUR™ C18 Htec |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Mostrar más |