Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC analítica Nucleodur™ C18 HTec EC
Código de producto. 12707830 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12707830 250 mm 2 mm cada uno
12748742 50 mm 2 mm cada uno
12707820 50 mm 3 mm cada uno
12747820 100 mm 4,6 mm cada uno
12717830 250 mm 3 mm cada uno
12708752 125 mm 2 mm cada uno
12718752 125 mm 3 mm cada uno
12738752 125 mm 4,6 mm cada uno
12768752 150 mm 4,6 mm cada uno
12727830 250 mm 4,6 mm cada uno
12727820 50 mm 4,6 mm cada uno
12737820 75 mm 4,6 mm cada uno
12728752 125 mm 4 mm cada uno
10678915 250 mm 4 mm cada uno
12717820 50 mm 4 mm cada uno
15 options
Código de producto. 12707830
Marca: Macherey-Nagel™ 760316.20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 18%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo monomérico
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 HT
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 18 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis para EC