Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 Gravity VariPerp
Código de producto. 12409926 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
125 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12409926 250 mm cada uno
12499916 125 mm cada uno
12489916 50 mm cada uno
3 options
Código de producto. 12409926
Marca: Macherey-Nagel™ 762113.100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: columna preparativa; carga de carbono: 18%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa
Diámetro (métrico) 10 mm
Para utilizar con Separaciones analíticas sofisticadas generales, las clases de compuestos separados incluyen fármacos, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos; herbicidas; fitofarmacéuticos; inmunosupresores
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 por gravedad
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 18 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para HPLC VariPerp