Especificaciones
| Carga de carbono | 18 % |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 4 mm |
| Tamaño de poro | 110Å |
| Tipo | Precolumna de EC |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Fase estacionaria | NUCLEODUR™ C18 Gravity |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Material de embalaje | Sílice |
| Mostrar más |