Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODURμ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm
Código de producto. 12468347 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,8 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12468347
Marca: Macherey-Nagel™ 760081.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para la separación ultrarrápida de cetonas mediante HPLC. Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm: columnas EC analíticas con fase de sílice de alta pureza para HPLC. Las columnas están disponibles en una variedad de diámetros y longitudes.
Estas columnas son adecuadas para separaciones analíticas sofisticadas generales, incluida la separación HPLC ultrarrápida de cetonas. Las clases de compuestos separados incluyen: fármacos (por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos), herbicidas, fitofarmacéuticos e inmunosupresores.
  • Adecuadas para LC-MS y HPLC con niveles extremos de pH
  • Desactivación de la base superior
  • Modificación del octadecilo de alta densidad
  • Ideales para el desarrollo de métodos
Especificaciones
Química de columna Octadecilo
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 2 mm
Caudal 1 ml/min
Para utilizar con Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 11600 psi (800 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Volumen de poro 0,9 ml/g
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 por gravedad
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 18 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC