Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODURμ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm
Código de producto. 12468337 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,8 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
12468337 30 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12438357 150 mm 2 mm 3 μm cada uno
12468347 125 mm 2 mm 3 μm cada uno
12408357 250 mm 2 mm 3 μm cada uno
10064703 100 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12757800 150 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12408347 50 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12747800 75 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
15178135 100 mm 3 mm 1,8 μm cada uno
12478347 125 mm 3 mm 3 μm cada uno
12448357 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
12418357 250 mm 3 mm 3 μm cada uno
12478337 30 mm 3 mm 1,8 μm cada uno
12448347 50 mm 3 mm 3 μm cada uno
10379207 50 mm 3 mm 1,8 μm cada uno
10658745 100 mm 4,6 mm 1,8 μm cada uno
12708722 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
12498347 125 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10538403 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10235962 250 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
12498337 30 mm 4,6 mm 1,8 μm cada uno
12428347 50 mm 4,6 mm 1,8 μm cada uno
10180153 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
12718722 75 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
12488347 125 mm 4 mm 3 μm cada uno
12458357 150 mm 4 mm 3 μm cada uno
12428357 250 mm 4 mm 3 μm cada uno
12488337 30 mm 4 mm 1,8 μm cada uno
12418347 50 mm 4 mm 1,8 μm cada uno
12458347 50 mm 4 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Código de producto. 12468337 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 760078.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para la separación ultrarrápida de cetonas mediante HPLC. Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm: columnas EC analíticas con fase de sílice de alta pureza para HPLC. Las columnas están disponibles en una variedad de diámetros y longitudes.
Estas columnas son adecuadas para separaciones analíticas sofisticadas generales, incluida la separación HPLC ultrarrápida de cetonas. Las clases de compuestos separados incluyen: fármacos (por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos), herbicidas, fitofarmacéuticos e inmunosupresores.
  • Adecuadas para LC-MS y HPLC con niveles extremos de pH
  • Desactivación de la base superior
  • Modificación del octadecilo de alta densidad
  • Ideales para el desarrollo de métodos
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con Para LC-MS y HPLC
Hidrofobicidad No
Longitud (métrico) 30 mm
Presión máxima 13050 psi (900 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 1,8 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 por gravedad
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 18 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica HPLC, LC-MS