Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Macherey-Nagel™ Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODURμ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm
Macherey-Nagel™ Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODURμ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm
Código de producto. 12458347 Tienda Macherey-Nagel Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12458347 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 12438357 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | cada uno |
| 12468347 | 125 mm | 2 mm | 3 μm | cada uno |
| 12408357 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | cada uno |
| 10064703 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12757800 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12468337 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12408347 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12747800 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 15178135 | 100 mm | 3 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12478347 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 12448357 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 12418357 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 12478337 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12448347 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10379207 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 10658745 | 100 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12708722 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 12498347 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10538403 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10235962 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 12498337 | 30 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12428347 | 50 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 10180153 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 12718722 | 75 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 12488347 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 12458357 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 12428357 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 12488337 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12418347 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | cada uno |
Código de producto. 12458347
Marca: Macherey-Nagel™ 760080.40
Descripción
Estas columnas son adecuadas para separaciones analíticas sofisticadas generales, incluida la separación HPLC ultrarrápida de cetonas. Las clases de compuestos separados incluyen: fármacos (por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos), herbicidas, fitofarmacéuticos e inmunosupresores.
- Adecuadas para LC-MS y HPLC con niveles extremos de pH
- Desactivación de la base superior
- Modificación del octadecilo de alta densidad
- Ideales para el desarrollo de métodos
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Octadecilo |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octadecilo |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Caudal | 1 ml/min |
| Para utilizar con | Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE |
| Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
| Hidrofobicidad | Sí |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Volumen de poro | 0,9 ml/g |
| Cantidad | 1 unidad |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Área de la superficie | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 por gravedad |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 18 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Columna para EC |
| Mostrar más Mostrar menos |