Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODURμ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm
Código de producto. 12428347 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,8 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
12428347 50 mm 4,6 mm 1,8 μm cada uno
12438357 150 mm 2 mm 3 μm cada uno
12468347 125 mm 2 mm 3 μm cada uno
12408357 250 mm 2 mm 3 μm cada uno
10064703 100 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12757800 150 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12468337 30 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12408347 50 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12747800 75 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
15178135 100 mm 3 mm 1,8 μm cada uno
12478347 125 mm 3 mm 3 μm cada uno
12448357 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
12418357 250 mm 3 mm 3 μm cada uno
12478337 30 mm 3 mm 1,8 μm cada uno
12448347 50 mm 3 mm 3 μm cada uno
10379207 50 mm 3 mm 1,8 μm cada uno
10658745 100 mm 4,6 mm 1,8 μm cada uno
12708722 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
12498347 125 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10538403 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10235962 250 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
12498337 30 mm 4,6 mm 1,8 μm cada uno
10180153 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
12718722 75 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
12488347 125 mm 4 mm 3 μm cada uno
12458357 150 mm 4 mm 3 μm cada uno
12428357 250 mm 4 mm 3 μm cada uno
12488337 30 mm 4 mm 1,8 μm cada uno
12418347 50 mm 4 mm 1,8 μm cada uno
12458347 50 mm 4 mm 3 μm cada uno
30 options
Código de producto. 12428347
Marca: Macherey-Nagel™ 760079.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para la separación ultrarrápida de cetonas mediante HPLC. Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm: columnas EC analíticas con fase de sílice de alta pureza para HPLC. Las columnas están disponibles en una variedad de diámetros y longitudes.
Estas columnas son adecuadas para separaciones analíticas sofisticadas generales, incluida la separación HPLC ultrarrápida de cetonas. Las clases de compuestos separados incluyen: fármacos (por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos), herbicidas, fitofarmacéuticos e inmunosupresores.
  • Adecuadas para LC-MS y HPLC con niveles extremos de pH
  • Desactivación de la base superior
  • Modificación del octadecilo de alta densidad
  • Ideales para el desarrollo de métodos
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Para LC-MS y HPLC
Hidrofobicidad No
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 11600 psi (800 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 1,8 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 por gravedad
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 18 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica HPLC, LC-MS