Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Gravity
Marca:  Macherey-Nagel™ 761125.30
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10011872
  • 228.00€ / paquete de 3
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
18%
5 μm
110Å
3 mm
Acetonitrilo/agua
Sílice
Precolumna
HPLC
Sí
De 1 a 11
8 mm
Precolumna para CC
NUCLEODUR™ C18 Gravity
Acetonitrilo/agua
Octadecilo
Separaciones farmacéuticas, aminoácidos derivados, medicamentos
Esférica
L1
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Gravity > D.I.:3 mm; tamaño de partícula:5um.