Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC analítica Nucleodur™ C18
Código de producto. 12737810 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Carga de carbono:
14 %
18 %
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Carga de carbono Tamaño de partículas unitSize
12737810 100 mm 4,6 mm 14 % 5 μm cada uno
10376732 125 mm 2 mm 14 % 5 μm cada uno
12468367 150 mm 2 mm 18 % 5 μm cada uno
12478357 125 mm 2 mm 18 % 5 μm cada uno
12418367 250 mm 2 mm 18 % 5 μm cada uno
12478387 150 mm 2 mm 14 % 5 μm cada uno
12438367 50 mm 2 mm 18 % 5 μm cada uno
12458387 250 mm 2 mm 14 % 5 μm cada uno
12488357 125 mm 3 mm 18 % 5 μm cada uno
10091852 125 mm 3 mm 14 % 5 μm cada uno
12478367 150 mm 3 mm 18 % 5 μm cada uno
12408387 50 mm 2 mm 14 % 5 μm cada uno
10530910 250 mm 3 mm 18 % 5 μm cada uno
12488387 150 mm 3 mm 14 % 5 μm cada uno
12468387 250 mm 3 mm 14 % 5 μm cada uno
12448367 50 mm 3 mm 18 % 5 μm cada uno
12728722 100 mm 4,6 mm 18 % 5 μm cada uno
12418387 50 mm 3 mm 14 % 5 μm cada uno
12408367 125 mm 4,6 mm 18 % 5 μm cada uno
12448387 125 mm 4,6 mm 14 % 5 μm cada uno
10860121 150 mm 4,6 mm 18 % 5 μm cada uno
12408397 150 mm 4,6 mm 14 % 5 μm cada uno
12428367 250 mm 4,6 mm 18 % 5 μm cada uno
10586093 250 mm 4,6 mm 14 % 5 μm cada uno
10599552 50 mm 4,6 mm 18 % 5 μm cada uno
12438387 50 mm 4,6 mm 14 % 5 μm cada uno
12428407 250 mm 4,6 mm 14 % 3 μm cada uno
12738722 75 mm 4,6 mm 18 % 5 μm cada uno
12747810 75 mm 4,6 mm 14 % 5 μm cada uno
12498357 125 mm 4 mm 18 % 5 μm cada uno
10001862 125 mm 4 mm 14 % 5 μm cada uno
12488367 150 mm 4 mm 18 % 5 μm cada uno
12498387 150 mm 4 mm 14 % 5 μm cada uno
10787774 250 mm 4 mm 18 % 5 μm cada uno
12458367 50 mm 4 mm 18 % 5 μm cada uno
10163462 250 mm 4 mm 14 % 5 μm cada uno
12428387 50 mm 4 mm 14 % 5 μm cada uno
37 options
Código de producto. 12737810
Marca: Macherey-Nagel™ 760204.46
Utilice columnas estándar EC para HPLC (cromatografía líquida de alta resolución) analítica. Las columnas estándar analíticas EC Nucleodur™ C18 cuentan con una amplia variedad de longitudes y diámetros internos.
Características principales:
  • Estable en sistemas de fases móviles 100 % acuosas
  • Interesantes características de selectividad polar
  • Excelente desactivación de la base; adecuada para LC-MS gracias a su bajo sangrado
Características técnicas:
  • Fase especial con desactivación terminal polar
  • Tamaño de poro 110 Å
  • Tamaños de partículas 1,8 μ m, 3 μm y 5 μm
  • Partículas de 7 y 10 μm para propósitos preparativos a petición
  • Contenido de carbono 14 %
  • Estabilidad del pH 1–9
Aplicación recomendada:
  • Analgésicos, antibióticos de penicilina, bases de ácidos nucleicos, vitaminas solubles en agua, agentes complejos, ácidos orgánicos
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 Pyramid
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 14 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis para EC