Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC analítica Nucleodur™ C18
Código de producto. 12458367 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Carga de carbono:
14 %
18 %
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Carga de carbono Tamaño de partículas unitSize
12458367 50 mm 4 mm 18 % 5 μm cada uno
10376732 125 mm 2 mm 14 % 5 μm cada uno
12468367 150 mm 2 mm 18 % 5 μm cada uno
12478357 125 mm 2 mm 18 % 5 μm cada uno
12418367 250 mm 2 mm 18 % 5 μm cada uno
12478387 150 mm 2 mm 14 % 5 μm cada uno
12438367 50 mm 2 mm 18 % 5 μm cada uno
12458387 250 mm 2 mm 14 % 5 μm cada uno
12488357 125 mm 3 mm 18 % 5 μm cada uno
10091852 125 mm 3 mm 14 % 5 μm cada uno
12478367 150 mm 3 mm 18 % 5 μm cada uno
12408387 50 mm 2 mm 14 % 5 μm cada uno
10530910 250 mm 3 mm 18 % 5 μm cada uno
12488387 150 mm 3 mm 14 % 5 μm cada uno
12468387 250 mm 3 mm 14 % 5 μm cada uno
12448367 50 mm 3 mm 18 % 5 μm cada uno
12728722 100 mm 4,6 mm 18 % 5 μm cada uno
12418387 50 mm 3 mm 14 % 5 μm cada uno
12737810 100 mm 4,6 mm 14 % 5 μm cada uno
12408367 125 mm 4,6 mm 18 % 5 μm cada uno
12448387 125 mm 4,6 mm 14 % 5 μm cada uno
10860121 150 mm 4,6 mm 18 % 5 μm cada uno
12408397 150 mm 4,6 mm 14 % 5 μm cada uno
12428367 250 mm 4,6 mm 18 % 5 μm cada uno
10586093 250 mm 4,6 mm 14 % 5 μm cada uno
10599552 50 mm 4,6 mm 18 % 5 μm cada uno
12438387 50 mm 4,6 mm 14 % 5 μm cada uno
12428407 250 mm 4,6 mm 14 % 3 μm cada uno
12738722 75 mm 4,6 mm 18 % 5 μm cada uno
12747810 75 mm 4,6 mm 14 % 5 μm cada uno
12498357 125 mm 4 mm 18 % 5 μm cada uno
10001862 125 mm 4 mm 14 % 5 μm cada uno
12488367 150 mm 4 mm 18 % 5 μm cada uno
12498387 150 mm 4 mm 14 % 5 μm cada uno
10787774 250 mm 4 mm 18 % 5 μm cada uno
10163462 250 mm 4 mm 14 % 5 μm cada uno
12428387 50 mm 4 mm 14 % 5 μm cada uno
37 options
Código de producto. 12458367
Marca: Macherey-Nagel™ 760102.40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice columnas estándar EC para HPLC (cromatografía líquida de alta resolución) analítica. Las columnas estándar analíticas EC Nucleodur™ C18 cuentan con una amplia variedad de longitudes y diámetros internos.
Características principales:
  • Estable en sistemas de fases móviles 100 % acuosas
  • Interesantes características de selectividad polar
  • Excelente desactivación de la base; adecuada para LC-MS gracias a su bajo sangrado
Características técnicas:
  • Fase especial con desactivación terminal polar
  • Tamaño de poro 110 Å
  • Tamaños de partículas 1,8 μ m, 3 μm y 5 μm
  • Partículas de 7 y 10 μm para propósitos preparativos a petición
  • Contenido de carbono 14 %
  • Estabilidad del pH 1–9
Aplicación recomendada:
  • Analgésicos, antibióticos de penicilina, bases de ácidos nucleicos, vitaminas solubles en agua, agentes complejos, ácidos orgánicos
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 por gravedad
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 18 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis para EC