Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar para EC analítica Nucleodur™ 100-5 CN
Código de producto. 10616833 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Disolventes:
Acetonitrilo/agua
n-heptano
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Disolventes unitSize
10616833 125 mm 4,6 mm Acetonitrilo/agua cada uno
12438377 125 mm 4,6 mm n-heptano cada uno
12498367 150 mm 4,6 mm n-heptano cada uno
10606833 250 mm 4,6 mm Acetonitrilo/agua cada uno
12448377 150 mm 4,6 mm Acetonitrilo/agua cada uno
12418377 250 mm 4,6 mm n-heptano cada uno
12428377 125 mm 4 mm n-heptano cada uno
10242843 125 mm 4 mm Acetonitrilo/agua cada uno
12408377 250 mm 4 mm n-heptano cada uno
11937481 250 mm 4 mm Acetonitrilo/agua cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10616833 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 760153.46
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Ciano
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 8
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase normal y reversa
Tipo Columna de análisis para EC