Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar para EC analítica Nucleodur™ 100-5 CN
Código de producto. 10242843 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Disolventes:
Acetonitrilo/agua
n-heptano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Disolventes unitSize
10242843 125 mm 4 mm Acetonitrilo/agua cada uno
10616833 125 mm 4,6 mm Acetonitrilo/agua cada uno
12438377 125 mm 4,6 mm n-heptano cada uno
12498367 150 mm 4,6 mm n-heptano cada uno
10606833 250 mm 4,6 mm Acetonitrilo/agua cada uno
12448377 150 mm 4,6 mm Acetonitrilo/agua cada uno
12418377 250 mm 4,6 mm n-heptano cada uno
12428377 125 mm 4 mm n-heptano cada uno
12408377 250 mm 4 mm n-heptano cada uno
11937481 250 mm 4 mm Acetonitrilo/agua cada uno
10 options
Código de producto. 10242843
Marca: Macherey-Nagel™ 760153.40
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Ciano
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 125 mm
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 8
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase normal y reversa
Tipo Columna de análisis para EC