Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ 100-5 C8 HD
Código de producto. 10338011 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10338011
Marca: Macherey-Nagel™ 720196.46
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 13%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octil
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Caudal 0,8 mL/min
Para utilizar con Para HPLC, GC, TLC, SPE
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Disolventes C8 HD
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice de alta densidad
Carga de carbono 13 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica