Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ 100-5 C8 HD
Código de producto. 10164501 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10164501 4 mm cada uno
10338011 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10164501 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 720196.40
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 13%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octil
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal 0,8 mL/min
Para utilizar con Para HPLC, GC, TLC, SPE
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Disolventes C8 HD
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice de alta densidad
Carga de carbono 13 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica