Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Código de producto. p-8012195 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12401788 125 mm 2 mm cada uno
12438307 250 mm 2 mm cada uno
12458307 50 mm 2 mm cada uno
12411788 125 mm 3 mm cada uno
12448307 250 mm 3 mm cada uno
12468307 50 mm 3 mm cada uno
12428317 100 mm 4,6 mm cada uno
12428307 125 mm 4,6 mm cada uno
12408317 150 mm 4,6 mm cada uno
10051752 250 mm 4,6 mm cada uno
10528403 50 mm 4,6 mm cada uno
10756902 125 mm 4 mm cada uno
12707800 75 mm 4,6 mm cada uno
12478307 50 mm 4 mm cada uno
10013091 250 mm 4 mm cada uno
15 options
Código de producto. 12401788
Marca: Macherey-Nagel™ 760001.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 17,50%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo monomérico
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 17,50%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis para EC