Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC para HPLC analítica Nucleodur™ 100-5
Código de producto. p-8012194 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12488307 250 mm 4 mm cada uno
12713590 150 mm 4,6 mm cada uno
12498307 250 mm 4,6 mm cada uno
12728712 50 mm 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12488307 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 760007.40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Normal Phase
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Impureza del metal < 10 ppm
Compatibilidad de fase móvil n-heptano
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes n-heptano
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase estacionaria Sílice
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Fase normal
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal
Tipo Columna de análisis para EC