Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC para HPLC analítica Nucleodur™ 100-5
Código de producto. 12498307 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12498307
Marca: Macherey-Nagel™ 760007.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Normal Phase
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Impureza del metal < 10 ppm
Compatibilidad de fase móvil n-heptano
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes n-heptano
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase estacionaria Sílice
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Fase normal
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal
Tipo Columna de análisis para EC