Especificaciones
| Química de columna | Sílice |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Impureza del metal | < 10 ppm |
| Compatibilidad de fase móvil | n-heptano |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Mostrar más |