Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC Nucleodur™ 100-3 C18 ec
Código de producto. 12488317 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12488317 125 mm 4 mm cada uno
12468317 125 mm 2 mm cada uno
12498317 250 mm 2 mm cada uno
12478317 125 mm 3 mm cada uno
10656253 50 mm 2 mm cada uno
12408327 250 mm 3 mm cada uno
12438317 50 mm 3 mm cada uno
12428327 100 mm 4,6 mm cada uno
10252983 125 mm 4,6 mm cada uno
12418327 150 mm 4,6 mm cada uno
10581443 250 mm 4,6 mm cada uno
12458317 50 mm 4,6 mm cada uno
12717800 75 mm 4,6 mm cada uno
10551633 250 mm 4 mm cada uno
12448317 50 mm 4 mm cada uno
15 options
Código de producto. 12488317
Marca: Macherey-Nagel™ 760051.40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 17.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Química de columna Octadecilo
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal 1 ml/min
Para utilizar con Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Volumen de poro 0,9 ml/g
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 17,50%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC