Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi
Código de producto. 12752653
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
2
10
50
100
Tamaño de la unidad:
10 RXN
100 preparaciones
2 RXN
50 PREP
50 preparaciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12752653 100 100 preparaciones
11932492 10 10 RXN
11975442 2 2 RXN
12798402 50 50 preparaciones
12363348 50 50 PREP
5 options
Código de producto. 12752653
Marca: Macherey-Nagel™ 740410.100
Purifique ADN plasmídico apto para transfección con un gran rendimiento. El kit NucleoBond™ Xtra Midi representa la nueva generación de intercambiador de aniones y ofrece un gran rendimiento además de ser ultrarrápido.
Características
  • Tecnología de intercambio de aniones de eficacia probada: ADN plasmídico para transfección
  • Eliminación de endotoxinas patentada mediante un paso de lavado adicional: no requiere incubación de hielo adicional
  • Diseño de columna optimizado: preparación midi en 30 min
  • Filtro de columna incluido: caudales de filtro altos, aclarado de lisados en paralelo y carga en la columna
  • Material de sílice mejorado: rendimiento típico de 400 μg (midi)
Aplicaciones
  • Plásmidos de alto número de copias de E. coli
  • Plásmidos de bajo número de copias de E. coli (se requieren mayores volúmenes de tampón)
Especificaciones
Tampón
Formato Columnas de flujo por gravedad midi
Isolation Technology Tecnología de cromatografía de intercambio de aniones
N.º de reacciones 100
ARNasa
Volumen de muestra <200, <400 μl
Tamaño <300kbp
Producción 400 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <