Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus kit for transfection-grade plasmid DNA
Código de producto. 12752663
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
2
10
50
Tamaño de la unidad:
10 RXN
2 reacciones
50 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12752663 50 50 reacciones
11942482 10 10 RXN
12989854 2 2 reacciones
3 options
Código de producto. 12752663
Marca: Macherey-Nagel™ 740412.50
Purify transfection-grade plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Midi Plus Kit represents the new generation of anion exchanger allowing high yield, ultra-fast. The Plus kit contains NucleoBond™ Finalizers to speed up DNA precipitation.
Características
  • Tecnología de intercambio de aniones de eficacia probada: ADN plasmídico para transfección
  • Eliminación de endotoxinas patentada mediante un paso de lavado adicional: no requiere incubación de hielo adicional
  • Diseño de columna optimizado: preparación midi en 30 min
  • Filtro de columna incluido: caudales de filtro altos, aclarado de lisados en paralelo y carga en la columna
  • Material de sílice mejorado: rendimiento típico de 400 μg (midi)
  • Los kits NucleoBond™ Xtra EF contienen finalizadores NucleoBond™ para acelerar la precipitación de ADN
Aplicaciones
  • Plásmidos de alto número de copias de E. coli
  • Plásmidos de bajo número de copias de E. coli (se requieren mayores volúmenes de tampón)
Especificaciones
Tampón
Formato Columnas de flujo por gravedad midi
Isolation Technology Tecnología de cromatografía de intercambio de aniones
N.º de reacciones 50
ARNasa
Volumen de muestra <200, <400 μl
Tamaño <300kbp
Producción 400 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <