Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus EF
Beschreibung
Características
- Sin endotoxinas
- ADN plasmídico con menos de 0,05 EU/μg para la transfección de células altamente sensibles
- Eliminación de endotoxinas patentada mediante un paso de lavado adicional: no requiere incubación de hielo adicional
- Diseño de columna optimizado: preparación midi en 45 min
- Filtro de columna incluido: caudales de filtro altos, aclarado de lisados en paralelo y carga en la columna
- Material de sílice mejorado: rendimiento típico de 400 μg (midi)
- Los kits NucleoBond™ Xtra EF contienen finalizadores NucleoBond™ para acelerar la precipitación de ADN
Aplicaciones
- Plásmidos de alto número de copias de E. coli
- Plásmidos de bajo número de copias de E. coli (se requieren mayores volúmenes de tampón)
Spezifikation
Spezifikation
| Tampón | Sí |
| Formato | Columnas de flujo por gravedad midi |
| Isolation Technology | Anion Exchange Chromatography Technology |
| N.º de reacciones | 10 |
| ARNasa | Sí |
| Volumen de muestra | <200, <400 μl |
| Tamaño | <300kbp |
| Producción | 400 μg |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?