Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi Plus EF
Código de producto. p-8013730
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
20
50
Tamaño de la unidad:
2 reacciones
2.80 Kg
50 preparaciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11975452 20 2 reacciones
12748422 50 50 preparaciones
12816200 10 2.80 Kg
3 options
Código de producto. 11975452
Marca: Macherey-Nagel™ 740426.2
Purifique ADN plasmídico sin endotoxinas con un gran rendimiento. El kit NucleoBond™ Xtra Maxi Plus EF representa la nueva generación de intercambiador de aniones y ofrece un gran rendimiento además de ser ultrarrápido. El kit Xtra contiene finalizadores NucleoBond™ para acelerar la precipitación de ADN.
Features
  • Endotoxin-free
  • Plasmid DNA with less than 0.05 EU/μg for transfection of highly sensitive cells
  • Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
  • Optimized column design – Maxi prep in 50 min.
  • Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
  • Improved silica material – typical yields of 1,000μg (Maxi)
  • NucleoBond™Xtra Plus EF kits contain NucleoBond™Finalizers to speed up DNA precipitation
  • High-speed Version
Applications
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Especificaciones
Isolation Technology Silica Membrane Technology
N.º de reacciones 20
Volumen de muestra <600 mL (high copy), <1200 mL (low copy)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi