Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi kit for transfection-grade plasmid DNA
Descripción
Características
- Diseño de columna optimizado: resina de sílice empaquetada entre filtros, con preparación en solo 75 minutos
- Filtro de columna incluido: caudales de filtro altos, aclarado de lisados en paralelo y carga en la columna
- Material de sílice mejorado: rendimiento típico de 1000 μg y se puede utilizar en un amplio rango de pH
- Tecnología de intercambio de aniones de eficacia probada: ADN plasmídico para transfección
- Los kits contienen: Columnas y filtro NucleoBond™ Xtra Maxi, RNasa A, tampones (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) y arandelas de plástico
Aplicaciones
- Plásmidos de alto número de copias de E. coli
- Plásmidos de bajo número de copias de E. coli (se requieren mayores volúmenes de tampón)
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Sí |
| Formato | Columna de flujo por gravedad maxi |
| Isolation Technology | Anion Exchange Chromatography Technology |
| N.º de reacciones | 100 |
| Pureza | A260/A280:1,80–1,95 |
| ARNasa | Sí |
| Volumen de muestra | <600 ml (alto número de copias), <1200 ml (bajo número de copias) |
| Tamaño | <300kbp |
| Tiempo de prueba | 75 min/prep. |
| Producción | 1000 μg |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <