Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi kit for transfection-grade plasmid DNA
Código de producto. 12792603
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
2
10
50
100
Tamaño de la unidad:
0.10 Kg
100 RXN
2 RXN
50 preparaciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12792603 10 0.10 Kg
11902312 100 100 RXN
12748412 50 50 preparaciones
11985442 2 2 RXN
4 options
Código de producto. 12792603
Marca: Macherey-Nagel™ 740414.10
Purify transfection-grade plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Maxi Kit represents the new generation of anion exchanger. The optimized design results in high yield and ultra-fast processing.
Características
  • Diseño de columna optimizado: resina de sílice empaquetada entre filtros, con preparación en solo 75 minutos
  • Filtro de columna incluido: caudales de filtro altos, aclarado de lisados en paralelo y carga en la columna
  • Material de sílice mejorado: rendimiento típico de 1000 μg y se puede utilizar en un amplio rango de pH
  • Tecnología de intercambio de aniones de eficacia probada: ADN plasmídico para transfección
  • Los kits contienen: Columnas y filtro NucleoBond™ Xtra Maxi, RNasa A, tampones (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) y arandelas de plástico
Aplicaciones
  • Plásmidos de alto número de copias de E. coli
  • Plásmidos de bajo número de copias de E. coli (se requieren mayores volúmenes de tampón)
Especificaciones
Tampón
Formato Columna de flujo por gravedad maxi
Isolation Technology Tecnología de cromatografía de intercambio de aniones
N.º de reacciones 10
Pureza A260/A280:1,80–1,95
ARNasa
Volumen de muestra <600 ml (alto número de copias), <1200 ml (bajo número de copias)
Tamaño <300kbp
Tiempo de prueba 75 min/prep.
Producción 1000 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <