Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi kit for transfection-grade plasmid DNA
Descripción
Features
- Optimized column design—Silica resin packed between filters, with prep in just 75 minutes
- Column filter included—High filter flow rates, parallel lysate clearing, and loading onto the column
- Improved silica material—Typical yields of 1,000μg and can be used over a wide pH range
- Proven anion-exchange technology—Transfection-grade plasmid DNA
- Kits contain: NucleoBond™ Xtra Maxi columns and filter, RNase A, buffers (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) and plastic washers
Applications
- High-copy plasmids from E. coli
- Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Yes |
| Formato | Maxi Gravity-flow Column |
| Isolation Technology | Anion Exchange Chromatography Technology |
| N.º de reacciones | 2 |
| Pureza | A260/A280:1.80–1.95 |
| ARNasa | Yes |
| Volumen de muestra | <600 mL (high copy), <1200 mL (low copy) |
| Tamaño | <300 kbp |
| Tiempo de prueba | 75 min/prep. |
| Producción | 1000 μg |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <