Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Combi Rack
Click to view available options
Cantidad:
1Each
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
NucleoBond™ Xtra es una nueva generación de intercambiadores de aniones que ofrece una filtración rápida, alta capacidad de unión y alta velocidad de flujo. Producen ADN plasmídico ultrapuro en aproximadamente la mitad del tiempo en comparación con otros kits Midi o Maxi basados en cromatografía de intercambio aniónico. Los kits NucleoBond™ Xtra Midi y Maxi contienen columnas ampliadas que crean lechos de resina de sílice más cortos. El Xtra Combi Rack aloja columnas de cualquier kit; se vende por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 Ea., 15°C to 25°C |
| Descripción | Admite hasta seis (6) columnas NucleoBond™ Xtra Midi y cuatro (4) columnas NucleoBond™ Xtra Maxi |
| Tipo de producto final | Nucleo Bond Xtra Combi Rack |
| Para utilizar con (equipo) | Columnas NucleoBond Xtra Midi, Maxi, BAC, AX 100, 500, 2000 y 10 000, BAC 100 |
| Tipo de producto | Nucleo Bond Xtra Combi Rack |
| Cantidad | 1Each |