Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ RNA Soil Mini kit for RNA from soil
Description
El kit NucleoBond® RNA Soil Mini permite el aislamiento eficaz de ARN y ADN de alta calidad de cualquier tipo de muestra de suelo o sedimento. La mayoría de los suelos contienen cantidades relativamente bajas de ARN, en comparación con el ADN. Por lo tanto, el kit está diseñado con tecnología probada NucleoBond™ para permitir una alta entrada de muestras y ácidos nucleicos puros.
- Tecnología de intercambio de aniones para optimizar el rendimiento de ARN y la pureza adecuada para el análisis de qRT-PCR
- La combinación de homogeneización mecánica y lisis química permite el procesamiento de muestras grandes
- Preparación paralela de ARN y ADN en una hora*
- La interrupción de la muestra se logra con tubos NucleoBond™ RNA Soil, tampón de lisis optimizado y fenol:cloroformo:alcohol isoamílico
- El tampón opcional OPT permite la purificación de ARN y ADN a partir de muestras de suelo mineral y orgánico
* El aislamiento de ADN requiere el juego de ADN para NucleoBond™ RNA Soil Mini, que se vende por separado (referencia Man 740143.10 o 740143.50) o en un kit combinado
Spécification
Spécification
| Formato | Columna de flujo por gravedad |
| Isolation Technology | Anion Exchange Chromatography, Gravity Flow Columns, NucleoSpin Bead Tubes |
| Volumen de elución | Volumen de elución: 50-100 μl |
| Tipo de muestra | Suelo |
| Eficacia | Capacidad de fijación: 30 μg |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga para tubos de microcentrífuga |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ARN/ADN del suelo para qRT-PCR |
| Incluye | Columnas NucleoBond Soil Mini, tubos NucleoSpin Bead Tubes Type A, columnas NucleoSpin RNA, tampones |
| N.º de reacciones | 10 |
| Tipo de producto | Kit de ARN |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- NucleoBond RNA Soil Mini (10)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- MIXTURE LIST-Contém: EDTA, tris(hydroxymethyl)aminomethane, sodium chloride, dodecyl sulphate sodiumsalt, potassium chlo
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.