Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ RNA Soil Mini kit for RNA from soil
Código de producto. 15868096
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
2
10
50
Tipo de producto:
Kit de ARN
Kit de ARN + juego de ADN
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
2 reacciones
50 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tipo de producto unitSize
15868096 50 Kit de ARN 50 reacciones
15858096 10 Kit de ARN 10 reacciones
15937282 2 Kit de ARN + juego de ADN 2 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15868096 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740142.50
Fácil manipulación y velocidad superior en la purificación de ARN a partir de muestras de suelo para el análisis de qRT-PCR, así como la preparación paralela de ADN. El kit completo utiliza columnas de cromatografía de intercambio aniónico y flujo por gravedad combinadas con tubos NucleoSpin Bead Tubes Type A (incluidos).
El kit NucleoBond® RNA Soil Mini permite el aislamiento eficaz de ARN y ADN de alta calidad de cualquier tipo de muestra de suelo o sedimento. La mayoría de los suelos contienen cantidades relativamente bajas de ARN, en comparación con el ADN. Por lo tanto, el kit está diseñado con tecnología probada NucleoBond™ para permitir una alta entrada de muestras y ácidos nucleicos puros.
  • Tecnología de intercambio de aniones para optimizar el rendimiento de ARN y la pureza adecuada para el análisis de qRT-PCR
  • La combinación de homogeneización mecánica y lisis química permite el procesamiento de muestras grandes
  • Preparación paralela de ARN y ADN en una hora*
  • La interrupción de la muestra se logra con tubos NucleoBond™ RNA Soil, tampón de lisis optimizado y fenol:cloroformo:alcohol isoamílico
  • El tampón opcional OPT permite la purificación de ARN y ADN a partir de muestras de suelo mineral y orgánico
* El aislamiento de ADN requiere el juego de ADN para NucleoBond™ RNA Soil Mini, que se vende por separado (referencia Man 740143.10 o 740143.50) o en un kit combinado
Especificaciones
Formato Columna de flujo por gravedad
Isolation Technology Anion Exchange Chromatography, Gravity Flow Columns, NucleoSpin Bead Tubes
Volumen de elución Volumen de elución: 50-100 μl
Tipo de muestra Suelo
Eficacia Capacidad de fijación: 30 μg
Para utilizar con (equipo) Centrífuga para tubos de microcentrífuga
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN/ADN del suelo para qRT-PCR
Incluye Columnas NucleoBond Soil Mini, tubos NucleoSpin Bead Tubes Type A, columnas NucleoSpin RNA, tampones
N.º de reacciones 50
Tipo de producto Kit de ARN
Pureza A260/A280: 1,5 - 2,0
Tamaño de muestra < 0,25 - 0,5 g
Sensibilidad de la prueba Número de integridad de ARN (RIN): >7,0
Tiempo de prueba 60 min/12 prep. (ARN)
Producción 0,25 - 2,5 μg de ARN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoBond RNA Soil Mini (50)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, lithium chloride