Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ RNA Soil Mini kit for RNA from soil
Código de producto. 15858096
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
2
10
50
Tipo de producto:
Kit de ARN
Kit de ARN + juego de ADN
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
2 reacciones
50 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones Tipo de producto unitSize
15858096 10 Kit de ARN 10 reacciones
15868096 50 Kit de ARN 50 reacciones
15937282 2 Kit de ARN + juego de ADN 2 reacciones
3 options
Código de producto. 15858096
Marca: Macherey-Nagel™ 740142.10
Fácil manipulación y velocidad superior en la purificación de ARN a partir de muestras de suelo para el análisis de qRT-PCR, así como la preparación paralela de ADN. El kit completo utiliza columnas de cromatografía de intercambio aniónico y flujo por gravedad combinadas con tubos NucleoSpin Bead Tubes Type A (incluidos).
El kit NucleoBond® RNA Soil Mini permite el aislamiento eficaz de ARN y ADN de alta calidad de cualquier tipo de muestra de suelo o sedimento. La mayoría de los suelos contienen cantidades relativamente bajas de ARN, en comparación con el ADN. Por lo tanto, el kit está diseñado con tecnología probada NucleoBond™ para permitir una alta entrada de muestras y ácidos nucleicos puros.
  • Tecnología de intercambio de aniones para optimizar el rendimiento de ARN y la pureza adecuada para el análisis de qRT-PCR
  • La combinación de homogeneización mecánica y lisis química permite el procesamiento de muestras grandes
  • Preparación paralela de ARN y ADN en una hora*
  • La interrupción de la muestra se logra con tubos NucleoBond™ RNA Soil, tampón de lisis optimizado y fenol:cloroformo:alcohol isoamílico
  • El tampón opcional OPT permite la purificación de ARN y ADN a partir de muestras de suelo mineral y orgánico
* El aislamiento de ADN requiere el juego de ADN para NucleoBond™ RNA Soil Mini, que se vende por separado (referencia Man 740143.10 o 740143.50) o en un kit combinado
Especificaciones
Formato Columna de flujo por gravedad
Isolation Technology Anion Exchange Chromatography, Gravity Flow Columns, NucleoSpin Bead Tubes
Volumen de elución Volumen de elución: 50-100 μl
Tipo de muestra Suelo
Eficacia Capacidad de fijación: 30 μg
Para utilizar con (equipo) Centrífuga para tubos de microcentrífuga
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN/ADN del suelo para qRT-PCR
Incluye Columnas NucleoBond Soil Mini, tubos NucleoSpin Bead Tubes Type A, columnas NucleoSpin RNA, tampones
N.º de reacciones 10
Tipo de producto Kit de ARN
Pureza A260/A280: 1,5 - 2,0
Tamaño de muestra < 0,25 - 0,5 g
Sensibilidad de la prueba Número de integridad de ARN (RIN): >7,0
Tiempo de prueba 60 min/12 prep. (ARN)
Producción 0,25 - 2,5 μg de ARN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoBond RNA Soil Mini (10)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: EDTA, tris(hydroxymethyl)aminomethane, sodium chloride, dodecyl sulphate sodiumsalt, potassium chlo