Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF, kit for endotoxin-free plasmid DNA
Código de producto. 12863931
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
5
10
Producción:
100–500 μg
2.000–10.000 μg
500–2.000 μg
Volumen de muestra:
30 - 150 ml
150 - 500 ml
500 - 2000 ml
Tiempo de prueba:
100 min/2 prep.
150 min/2 prep.
180 min/2 prep.
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
5 RXN
5 preparaciones
Código de producto. N.º de reacciones Producción Volumen de muestra Tiempo de prueba unitSize
12863931 10 100–500 μg 30 - 150 ml 100 min/2 prep. 10 reacciones
12860661 5 500–2.000 μg 150 - 500 ml 150 min/2 prep. 5 RXN
12873971 5 2.000–10.000 μg 500 - 2000 ml 180 min/2 prep. 5 preparaciones
3 options
Código de producto. 12863931
Marca: Macherey-Nagel™ 740550
Elimina las endotoxinas mediante un paso de lavado adicional, sin incubación con hielo. El kit Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF es un intercambiador de aniones clásico para la purificación de ADN plasmídico sin endotoxinas. El kit incluye columnas NucleoBond™ AX, todos los tampones, ARNasa A y filtros NucleoBond™.
Un requisito previo importante para las transfecciones y las aplicaciones de terapia génica es el ADN plasmídico sin endotoxinas. El procedimiento patentado de NucleoBond™ PC EF reduce las endotoxinas a un nivel muy bajo utilizando el mismo procedimiento de trabajo que el protocolo estándar. En comparación con los kits de la competencia, no es necesario realizar el laborioso paso de incubación para eliminar las endotoxinas.
Características
  • Aclaración rápida y sencilla por filtros plegados NucleoBond™: sin necesidad de centrifugación ni fuerzas de cizallamiento
  • Tecnología probada de intercambio de aniones: produce ADN plasmídico de alto número de copias de grado de transfección de E. coli
  • Las columnas NucleoBond™ contienen resina de sílice NucleoBond™ AX empaquetada entre filtros inertes
  • Las columnas de polipropileno son resistentes a disolventes orgánicos y carecen de ADNasa y ARNasa
  • La resina AX se puede utilizar en un amplio rango de pH y puede permanecer en contacto con los tampones durante un máximo de tres horas 
Especificaciones
  • ADN con menos de 0,1 EU/μg de ADN
  • Pureza del ADN plasmídico: A260/A280 = 1,80–1,95
  • Recuperación de ADN plasmídico al >90 %
  • Integridad estructural al >90 %
  • Rendimiento entre 500μg y 10 mg, según el kit utilizado
Especificaciones
Concentración Nivel de endotoxinas: <0,1 EU/μg
Formato Columna de flujo por gravedad Maxi
Isolation Technology Anion Exchange Chromatography Technology
Eficacia Recuperación de ADN plasmídico: >90%
Para utilizar con (aplicación) Plásmidos de alto número de copias de E. coli
Incluye Columnas NucleoBond AX 500, tampones, ARNasa A y filtros plegados XL NucleoBond
N.º de reacciones 10
Tipo de producto NucleoBond™ PC 500 EF
Cantidad 1 Kit
Pureza A260/A280: 1,80–1,95
ARNasa
Volumen de muestra 30 - 150 ml
Tamaño <300kbp
Tiempo de prueba 100 min/2 prep.
Producción 100–500 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1