Learn More
Macherey-Nagel™ Soluciones tampón del kit NucleoBond™ PC EF
Click to view available options
Cantidad:
600 mL
1000 mL
Nombre del producto químico o material:
Equilibration Buffer N2-EF
Lysis Buffer S2-EF
Resuspension Buffer S1-EF
Solución tampón de acetato
Tampón de elución N5-EF
Wash Buffer N3-EF
Wash Buffer N4-EF
Water
Tamaño de la unidad:
1 litro
600 ml
Descripción
NucleBond™ PC EF: el intercambiador de aniones clásico para la purificación de ADN plasmídico sin endotoxinas
- Tecnología de intercambio de aniones de eficacia probada: ADN plasmídico para transfección
- ADN plasmídico con menos de 0,1 EU/μg para la transfección de células altamente sensibles
- Eliminación de endotoxinas patentada mediante un paso de lavado adicional: no requiere incubación de hielo adicional
- Aclaración rápida y sencilla de lisados por filtros plegados: sin necesidad de centrifugación, sin fuerzas de cizallamiento
- Los finalizadores NucleoBond™ permiten ahorrar tiempo evitando la centrifugación para la precipitación plasmídica
- Se encuentran disponibles columnas de unión independientes de los kits NucleoBond™ PC como columnas NucleoBond™ AX
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución tampón de acetato |
| CAS | 64-17-5d |
| Color | Incolora |
| Concentración | Acetic acid; Potassium; Sodium + Water |
| Para utilizar con (aplicación) | Purification of endotoxin-free plasmid DNA |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoBond™ PC EF kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) |
| pH | 5.2 to 5.7 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1000 mL |
| Formulación | Acetic acid; Potassium; Sodium + Water |
| Mostrar más |