missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Nucleobindin 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15700481 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15700481 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15700481

Marca: Invitrogen™ PA552526

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: EGWETVEMHP AYTEEELRRF EEELAAREAE LNAKAQRLSQ ETEALGRSQG RLEAQKRELQ QAVLHMEQRK QQQQQQQGHK APAAHPEGQL KFHPDTDDVP VPA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 81%.

Nucleobindin 1 encodes a member of a small calcium-binding EF-hand protein family. The encoded protein is thought to have a key role in Golgi calcium homeostasis and Ca(2+)-regulated signal transduction events.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nucleobindin 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica NUCB1
N.º de referencia del gen Q02818
Alias de gen B230337F23Rik; Bone 63 kDa calcium-binding protein; C77483; CALNUC; MTEST82; NUC; Nucb; Nucb1; nucleobindin 1; nucleobindin-1
Símbolos de los genes NUCB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human NUCB1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89892).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4924
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.