Learn More
MP Biomedicals™ Nucleasa P1 MP Biomedicals™
Código de producto. 15732262 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
15732262 1 vial cada uno
1 options
Código de producto. 15732262
Marca: MP Biomedicals™ 0218055501
Exhibe actividades de fosfodiesterasa y monoesterasa. La nucleasa P1 MP Biomedicals es una nucleasa específica monocatenaria que muestra alta selectividad para ácidos nucleicos monocatenarios y regiones monocatenarias en ácidos nucleicos bicatenarios. De
Cataliza la escisión endonuclolítica no específica de ADN monocatenario y ARN para producir nucleósidos 5′-fosfatos y 5′-fosfooligonucleótidos. No degrada apreciablemente los ácidos nucleicos de doble cadena, especialmente en presencia de más de 400 mM de cloruro sódico a un pH de 6,0.
  • Útil para eliminar los filamentos monocatenarios que cuelgan del extremo del ADN bicatenario y para fragmentar por completo ADN derretido para un análisis simple de la composición del ADN.
  • Mejora la sensibilidad de un método de etiquetado 32P para la detección de aductos de ADN.
  • Se utiliza en un estudio para evaluar las estructuras de cristal utilizando sulfato amónico o polietilenglicol 4000 como agente precipitante.
  • Se utiliza en un estudio para investigar un método para el análisis de secuencia directa de 20 a 25 nucleótidos de los extremos de ARN marcado de grupo final 5′ o 3′.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
pH pH óptimo: 5,3 (ARN y ADN desnaturalizado por calor) y 7,2 (3′-AMP) (lit.)
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Cantidad 1 vial
Formulario Maciza