Learn More
Invitrogen™ Nuclear Matrix Protein p84 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2205)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30276526
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30276526 100 μL 100 microlitros
30274872 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30276526
Marca: Invitrogen™ MA557772
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Nuclear Matrix Protein p84 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
HPR1 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes TEX1 (MIM 606929), THO2 (MIM 300395), ALY (MIM 604171), and UAP56 (MIM 142560).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nuclear Matrix Protein p84
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 24GB2205
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Thoc1
N.º de referencia del gen P59924, Q8R3N6, Q96FV9
Alias de gen 3110002N20Rik; AW107452; HPR1; hTREX84; I79_014746; LRRGT00070; NMP-84; Nuclear matrix protein p84; P84; P84N5; THO complex 1; THO complex subunit 1; THO complex subunit 1-like protein; tho1; Thoc1
Símbolos de los genes Thoc1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Nuclear Matrix Protein p84 (aa 350-400).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 225160, 291797, 9984
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG