missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Nuclear Matrix Protein p84 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15741991 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15741991 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15741991

Marca: Invitrogen™ PA554056

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: KILMGNEELT RLWNLCPDNM EACKSETREH MPTLEEFFEE AIEQADPENM VENEYKAVNN SNYGWRALRL LARRSPHFFQ PTNQQFKSLP EYLENMVIKL AKELPPPSEE IKTGEDEDEE DNDALLK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 88%.

HPR1 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes TEX1 (MIM 606929), THO2 (MIM 300395), ALY (MIM 604171), and UAP56 (MIM 142560).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nuclear Matrix Protein p84
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.20 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Thoc1
N.º de referencia del gen P59924, Q8R3N6, Q96FV9
Alias de gen 3110002N20Rik; AW107452; HPR1; hTREX84; I79_014746; LRRGT00070; NMP-84; Nuclear matrix protein p84; P84; P84N5; THO complex 1; THO complex subunit 1; THO complex subunit 1-like protein; tho1; Thoc1
Símbolos de los genes Thoc1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human Nuclear Matrix Protein p84. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91834).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 225160, 291797, 9984
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.