Learn More
Molecular Probes™ NucGreen™ Dead 488 ReadyProbes™ Reagent (SYTOX™ Green)
Código de producto. 15164175
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 frascos
Tamaño de la unidad:
cada uno
15164175 6 frascos cada uno
1 options
Código de producto. 15164175
Marca: Molecular Probes™ R37109
Reactivo NucGreen™ Dead 488 ReadyProbes™
El reactivo NucGreen™ Dead 488 ReadyProbes™ es un colorante impermeable a las células que emite una fluorescencia verde excepcionalmente brillante cuando se une al ADN. Las células que han perdido la integridad de la membrana plasmática se tiñen en cuestión de minutos, por lo que es un colorante extremadamente útil para estimar las relaciones de células vivas/muertas y para medir la citotoxicidad en ensayos cinéticos de células vivas. También resulta indicado para teñir núcleos en preparaciones celulares fijas y cortes de tejido.
  • Fluorescencia verde excepcionalmente brillante al unirse al ADN
  • Tinción rápida de células dañadas, muertas o fijas sin pasos de lavado
  • Formulación líquida lista para usar en un práctico frasco con cuentagotas sin necesidad de diluir, pesar o pipetear.
  • Estabilidad a temperatura ambiente: manténgalo a mano en su zona de trabajo o área de cultivo celular.
    Consulte otros reactivos ReadyProbes™ para coloración celular
    Consulte otras tinciones nucleares para adquisición de imágenes
    Aplicaciones de adquisición de imágenes de células
    El reactivo NucGreen™ Dead 488 impermeable a la membrana es un colorante de ADN de alta afinidad que tiñe fácilmente las células con membranas celulares afectadas, sin embargo, no entra en las células vivas. Por lo tanto, es perfecto para la discriminación de las células vivas y muertas. La fluorescencia aumenta más de 500 veces en la unión al ADNbc en células con membranas celulares afectadas (células muertas o moribundas), en células fijas y cortes de tejido. Las propiedades espectrales, con excitación/emisión a 504/523 nm cuando se une al ADN, son perfectas para filtros FITC estándar. .
    Sugerencias de uso
  • El reactivo NucGreen™ Dead 488 se puede añadir directamente a células fijas en medios completos o soluciones de tampón.
  • Tiñe fácilmente núcleos de células fijas y cortes de tejido
  • En la mayoría de los casos, con 2 gotas/ml y una incubación de 15 a 30 minutos se producirá una coloración nuclear brillante. Sin embargo, quizás necesite realizar ajustes para algunos tipos de células, condiciones y aplicaciones. En estos casos, basta con añadir más o menos gotas hasta que se obtiene la intensidad de tinción óptima. En la mayoría de los casos, la intensidad de tinción aumenta con el tiempo si las células no se lavan antes de la adquisición de imágenes.
  • El colorante para células muertas NucGreen™ Dead 488 se excita con un máximo de 504 nm cuando se enlaza con ADN, con un máximo de emisión a 523 nm. Se detecta mediante filtros GFP y FITC estándar.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Permeabilidad celular Impenetrable en células
    Color Verde
    Contenido y almacenamiento 6 frascos cuentagotas de 2,5 mL
    Almacenar a ≤ 25 °C
    Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
    Para utilizar con (equipo) Microscopio confocal, Sistema de adquisición de imágenes de células Floid™, Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo
    Tipo de producto Tinción de ácidos nucleicos
    Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
    Emission 523 nm
    Excitation Wavelength Range 504 nm
    Formulario Líquido
    Línea de productos NucGreen, ReadyProbes
    Cantidad 6 frascos
    Localización subcelular Nucleus