missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NUCB2 Monoclonal Antibody (K70044_17A10), Invitrogen™

Código de producto. 30196435
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30196435 50 μL 50 microgramos
30198226 200 μL 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30196435 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA555729

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence of this protein is as follows: KTKVQNIHPV ESAKIEPPDT GLYYDEYLKQ VIDVLETDKH FREKLQKADI EEIKSGRLSK ELDLVSHHVR TKLDELKRQE VGRLRMLIKA KLDSLQDIGM DHQALLKQFD HLNHLNPDKF ESTDLDMLIK AATSDLEHYD KTRHEEFKKY EMMKEHERRE YLKTLNEEKR KEEESKFEEM KKKHENHPKV NHPGSKDQLK EVWEETDGLD PNDFDPKTFF KLHDVNSDGF LDEQELEALF TKELEKVYDP KNEEDDMVEM EEERLRMREH VMNEVDTNKD RLVTLEEFLK ATEKKEFLEP DSWETLDQQQ FFTEEELKEY ENIIALQENE LKKKADELQK QKEELQRQHD QLEAQKLEYH QVIQQMEQKK LQQGIPPSGP

NUCB2 was initially identified as calcium-binding protein EF hand motif-containing protein that could bind with Necdin, a growth suppressor expressed primarily in postmitotic neurons. NUC2 is a secreted protein that is cleaved into three major peptide products, Nesfatin-1, Nesfatin-2, and Nesfatin-3, of which Nesfatin-1 has been found to cause the suppression of food intake in a leptin-independent manner. Other studies have suggested that NUCB2/Nesfatin-1 may also play roles in energy homeostasis and closely related neuroendocrine functions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NUCB2
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K70044_17A10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
génica NUCB2
N.º de referencia del gen P80303
Alias de gen AI607786; Calnuc; DNA-binding protein NEFA; epididymis secretory protein Li 109; Gastric cancer antigen Zg4; HEL-S-109; LOW QUALITY PROTEIN: nucleobindin-2; NEFA; nesfatin 1; nesfatin-1; Nucb2; nucleobindin 2; nucleobindin-2; Nucleobindin-2/Nesfatin-1; nucleobindin-2-like protein; nucleobinding 2; p54; prepronefastin; prepronesfatin
Símbolos de los genes NUCB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human NUCB2 (immunogen range is 31-410).
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.