Learn More
Abnova™ Sonda NTRK2/CEN9q FISH
Código de producto. 16013285
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
16013285 100 μl 100 microlitros
16023285 200 μl 200 microlitros
2 options
Código de producto. 16013285
Marca: Abnova™ FG0180.100uL
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Descripción Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Formato Tube
Para utilizar con (aplicación) FISH-Ce
ID de gen (Entrez) 4915
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Cantidad 100 μl
Formulario Líquido