Learn More
NTNG1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Código de producto. 16154186
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16154186 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16154186
Marca: Abnova H00022854T02.100uL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción NTNG1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_014917
Peso molecular 48.29
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-NTNG1 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-NTNG1 antibody (H00022854-B02) by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.