Learn More
Invitrogen™ NTN4 Monoclonal Antibody (299612)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30535245
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30535245 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30535245
Marca: Invitrogen™ MA560926
Rat Monoclonal Antibody
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
NTN4 contains 3 laminin EGF-like domains, 1 laminin N-terminal domain and 1 NTR domain. NTN4 may play an important role in neural, kidney and vascular development. It promotes neurite elongation from olfactory bulb explants. NTN4 belongs to a family of proteins related to laminins (see LAMA1, MIM 150320) Koch et al. (2000) [PubMed 11038171].[supplied by OMIM].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NTN4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 299612
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with trehalose and no preservative
génica NTN4
N.º de referencia del gen Q9HB63, Q9JI33
Alias de gen Beta-netrin; CDY; CDY1A; FLJ23180; FLJ77185; hepar-derived netrin-like protein; netrin 4; netrin 4; netrin-4; netrin-4; Ntn4; PRO3091; RGD1565947
Símbolos de los genes NTN4
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Netrin-4, Gly19-Val628.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57764, 59277
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a