Learn More
NTF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | NTF2 |
|---|---|
| Concentración | 0.24 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16834754
|
Proteintech
15538-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16824754
|
Proteintech
15538-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The MW of this protein is 14 kDa, and this antibody specifically recognizes the 14 kDa protein.
The protein encoded by this gene is a cytosolic factor that facilitates protein transport into the nucleus. It interacts with the nuclear pore complex glycoprotein p62. This encoded protein acts at a relative late stage of nuclear protein import, subsequent to the initial docking of nuclear import ligand at the nuclear envelope. It is thought to be part of a multicomponent system of cytosolic factors that assemble at the pore complex during nuclear import.Especificaciones
| NTF2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P61970, P61971, P61972 | |
| 10204, 291981, 68051 | |
| NTF2 Fusion Protein Ag7879 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NUTF2 |
| 0.24 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| NTF 2, NTF2, nuclear transport factor 2, NUTF2, Placental protein 15, PP15 | |
| Nutf2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |