Learn More
Macherey-Nagel™ Binding Buffer NTB
Código de producto. 12788482
Click to view available options
Cantidad:
150 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ML
150 ML
Código de producto. 12788482
Marca: Macherey-Nagel™ 740595.1
Binding Buffer NTB to be used with NucleoSpin Gel and PCR Clean‐up kits, for clean up of SDS containing samples.
NucleoTrap™ es un kit basado en matriz de sílice para el aislamiento de fragmentos de ADN altamente puros a partir de geles de agarosa y soluciones acuosas (desalinización). El kit también puede usarse para la eliminación de nucleótidos y/o biotina después de marcar reacciones, así como para la eliminación de enzimas. Por medio de una matriz de sílice esférica especialmente activada es posible extraer fragmentos de ADN de geles de agarosa o disolventes de manera muy suave, sin el uso de disolventes orgánicos. Los ácidos nucleicos están ligados a la matriz NucleoTrap™ en presencia de una sal caotrópica. La cáscara de hidrato de los ácidos nucleicos es destruida por este tampón de unión, lo que facilita la adsorción a la matriz NucleoTrap™ especialmente tratada. Un paso de lavado es seguido por la elución de ADN con tampón de elución con bajo contenido en sal o agua destilada. Componentes del kit: Suspensión NucleoTrap™, tampones.
  • Tecnología de matriz de sílice
  • Tamaño del fragmento: 20 bp a 20 kb
  • Material de muestras: Gel de agarosa de 20 a 600 mg
  • Volumen de elución: De 20 μl a 50 μl
  • Capacidad de fijación: Suspensión de 6μg/10 μl
  • Recuperación típica: De 50% a 90%
  • Tiempo de preparación: 60min/6 prep.
  • Formato: suspensión de microesferas de sílice Para la extracción de ADN de geles de agarosa, adecuada, por ejemplo, para la posterior secuenciación de la clonación, PCR o análisis de restricción. Protocolo de apoyo para la concentración y desalinización de mezclas de reacción.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Wash Buffer NTB
Para utilizar con (aplicación) For Clean-up
Cantidad 1000 mL
compliance-icons compliance-icons
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3