Learn More
Macherey-Nagel™ Binding Buffer NTB
Código de producto. 11952282
Click to view available options
Cantidad:
150 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ML
150 ML
Código de producto. 11952282
Marca: Macherey-Nagel™ 740595.150
Binding Buffer NTB to be used with NucleoSpin Gel and PCR Clean‐up kits, for clean up of SDS containing samples.
El procedimiento Extract II NucleoSpin™ es la forma más fácil de purificar fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa, así como para la purificación directa de productos de PCR. El procedimiento de purificación a partir de reacciones enzimáticas (p. ej. PCR) permite la eliminación rápida y fácil de enzimas, nucleótidos, sales y otras impurezas. Las columnas Extract II NucleoSpin™ ofrecen un rendimiento práctico para la limpieza de PCR. Después de añadir el tampón de unión NT, la mezcla se aplica a la membrana de sílice. Las contaminaciones se eliminan mediante un simple paso de lavado con tampón etanólico NT3. El ADN puro se eluye finalmente en condiciones de baja fuerza iónica con tampón ligeramente alcalino NE (5 mm Tris-HCl, pH 8,5). Para la extracción de ADN a partir de geles de agarosa, la porción de gel de agarosa se incuba con un tampón con alto contenido en sal y se aplica a una columna Extract II NucleoSpin™. Después de la centrifugación y el posterior lavado, el ADN se puede eluir en condiciones de baja fuerza iónica con un tampón ligeramente alcalino NE (5 mm Tris-HCl, pH 8,5). Componentes del kit: Columnas Extract II NucleoSpin™, tubos de recogida de 2 ml, tampones.
  • Tecnología de membrana de sílice
  • Producción: De 70% a 95%
  • Material de muestras: <400 μl Mezcla de reacción de PCR; <400 mg Gel de agarosa TAE/TBE
  • Alta recuperación de fragmentos 65 bp a 10 kb
  • Volumen de elución: De 15 μl a 50 μl
  • Capacidad de fijación: 25 μl
  • Tiempo de preparación: 10min/6 prep.
  • Formato: minicolumna de centrifugación Para la purificación directa de productos de PCR* y la extracción de ADN de geles de agarosa.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Binding Buffer NTB
Para utilizar con (aplicación) For Clean-up of SDS-Containing Samples
Cantidad 150 mL
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride, propan-2-ol