missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NTB-A/SLAMF6/CD352 Antibody (SGN-CD352A) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30163320
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30163320 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30163320 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328645JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NTB-A/SLAMF6/CD352 Monoclonal antibody specifically detects NTB-A/SLAMF6/CD352 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NTB-A/SLAMF6/CD352
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon SGN-CD352A
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Activating NK receptor, CD352 antigen, KALIFLJ50657, Ly108, NK-T-B-antigen, NTBA receptor, NTB-AMGC104953, NTBAT- and B-cell antigen, SF2000, SLAM family member 6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SLAMF6/ CD352
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114836
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.