missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NTB-A/SLAMF6/CD352 Antibody (005), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30157273
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30157273 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30157273

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP290027CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

NTB-A/SLAMF6/CD352 Monoclonal antibody specifically detects NTB-A/SLAMF6/CD352 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NTB-A/SLAMF6/CD352
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 005
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Activating NK receptor, CD352 antigen, KALIFLJ50657, Ly108, NK-T-B-antigen, NTBA receptor, NTB-AMGC104953, NTBAT- and B-cell antigen, SF2000, SLAM family member 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human NTB-A/SLAMF6/CD352 (Uniprot#: Q96DU3-1; Met1-Met226).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114836
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.